Tisk…
Dimethylsulfoxid-D6, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
716731-10ML 716731-50ML
SIAL716731-10MLEA 2200 CZK
SIAL716731-10ML SIAL716731-50ML
Dimethylsulfoxid-D6, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09
Bod varu: 189
Bod tání: 20.2
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002090
CAS číslo: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0