Tisk…
Chloroform-D1 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS stabilizovaný for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with silver
368651000 368655000
ACRO368651000EA 4010 CZK
ACRO368651000 ACRO368655000
Chloroform-D1 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS stabilizovaný for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
Bod varu: 60,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –64 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000827
CAS číslo: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
Stabilizer silver foil
D-Enrichment ≥99.80 %
TMS 0.03 v/v%