Tisk…
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B24833.06 B24833.14
B24833.06EA 1190 CZK
B24833.06 B24833.14
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 7301-93-1 Molecular Formula: BrCH2CH2P(C6H5)3Br Formula Weight: 450.15 Melting Point: 186-189° MDL No.: MFCD04039352
Vzorec: C₂₀H₁₉Br₂P
Bod tání: 186…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039352
CAS číslo: 7301-93-1