Tisk…
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
H52290.03 H52290.06
H52290.03EA 2960 CZK
H52290.03 H52290.06
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 21963-41-7 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 MDL No.: MFCD00151258
Vzorec: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151258
CAS číslo: 21963-41-7