Tisk…
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C2107-100G C2107-500G C2107-5G
SIALC2107-100GEA 1910 CZK
SIALC2107-100G SIALC2107-500G SIALC2107-5G
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄S
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Bod tání: 195 °C
MDL Number: MFCD00064157
CAS číslo: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1