(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, D(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (1S)-(+)-7,7-Dimethylbicyclo(2.2.1)-2-heptanon-1-methane sulphonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulphonic acid, D-Camphorsulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
21360-100G-F
21360-500G-F
SIAL21360-100G-FEA
1740
CZK
SIAL21360-100G-F
SIAL21360-500G-F
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₄S MW: 232,3 g/mol Bod varu: 375 °C (1013 hPa) Bod tání: 195 °C |
MDL Number:
MFCD00064157 CAS číslo: 3144-16-9 EINECS: 221-554-1 |