Tisk…
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, D(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (1S)-(+)-7,7-Dimethylbicyclo(2.2.1)-2-heptanon-1-methane sulphonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulphonic acid, D-Camphorsulphonic acid
108221000 108225000
ACRO108221000EA 1770 CZK
ACRO108221000 ACRO108225000
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid 99%
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄S
MW: 232.3
Bod varu: 375
Bod tání: >190 °C (rozkl.)
MDL Number: MFCD00064157
CAS číslo: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1
UN: 3261
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥190 °C
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105 °C, 5 hrs)
Specific optical rotation +21° to +23° (25 °C, 589 nm) (c=20, H2O)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On dried substance)
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm