Tisk…
D(+)-Kafr, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (+)-Camphor
M-Clarity™ quality level = MQ200
857300-100G 857300-5G
SIAL857300-100GEA 1250 CZK
SIAL857300-100G SIAL857300-5G
D(+)-Kafr, Sigma-Aldrich®
D(+)-Kafr
Vzorec: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Bod varu: 408 °C (1013 hPa)
Bod tání: 174…175 °C
Hustota: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064149
CAS číslo: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01739