Tisk…
L(-)-Camphorsulphonic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (1R)-(-)-10-Camphorsulphonic acid, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (-)-10-Camphorsulphonic acid, (-)-CSA
263640250 263640050 263641000 263645000
ACRO263640250EA 1490 CZK
ACRO263640250 ACRO263640050 ACRO263641000 ACRO263645000
L(-)-Camphorsulphonic acid 98%
L(-)-Camphorsulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄S
MW: 232.3 g/mol
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Bod tání: 198 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064158
CAS číslo: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -21° to -23° (20°C, 589 nm) (c=20, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 %