Tisk…
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
21365-250G-F 21365-50G-F
SIAL21365-250G-FEA 8910 CZK
SIAL21365-250G-F SIAL21365-50G-F
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄S
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Bod tání: 193…196 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150753
CAS číslo: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9