Tisk…
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: L(-)-Camphor-10-sulphonic acid, (1R)-(-)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (-)-CSA
B21553.14 B21553.22 B21553.36 B21553.XX
B21553.14EA 1430 CZK
B21553.14 B21553.22 B21553.36 B21553.XX
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid ≥98%
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid
Purity: 98+% CAS No.: 35963-20-3 Molecular Formula: C10H16O4S Formula Weight: 232.30 Melting Point: ca 200° Beilstein Reference: 2809676 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00150753
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄S
MW: 232,3 g/mol
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 200 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150753
CAS číslo: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
ADR: 8,III