Tisk…
Pipety přenosu
Dodavatel: Brand
747750 747755 747760 747765 747770 747775
BRND747750EA 1600 CZK
BRND747750 612-1714 BRND747760 BRND747765 612-1715 BRND747775
Pipety přenosu
Pipety Pipety Pasteurovy
LDPE.
  • velmi dobrá reprodukovatelnost počtu kapek na mililitr
  • ideální pro alikvoty
  • Pasteurovy pipety lze plnit a hluboce zmrazit, nebo změnit na uzavřenou nádobu tepelným utěsněním špičky
  • integrovaný pipetovací balónek se snadno stlačí, minimalizuje únavu z častého pipetování
  • odolné plynům nebo gama sterilizačnímu záření