Tisk…
Pipety dle Pasteura
Dodavatel: Brand
747715 747720
612-1720EA 2200 CZK
612-1720 612-1719
Pipety dle Pasteura
Pipety Pipety Pasteurovy
Sodno-vápenaté sklo.
Dlouhá kapilární špička. Sací konec se zúžením na vatu. Vnitřní průměr špičky: 1,0 mm.
Certifikace: ISO 7712