Acetonitril ≥99.8% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
42880.K2
42880.0F
42880.K2EA
3380
CZK
42880.K2
42880.0F
Acetonitril ≥99.8% for HPLC
Acetonitril
Vzorec:
H₃CCN Bod varu: 80…82 °C Bod tání: –48 °C…–45 °C Hustota: 0,786 Bod vzplanutí: 5 °C (41 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS číslo: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 14,70 |