Tisk…
Acetonitril 99.6% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
423250010 423255000 423250025 423250100
ACRO423250010EA 3790 CZK
ACRO423250010 ACRO423255000 ACRO423250025 ACRO423250100
Acetonitril 99.6% ACS
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
MW: 41.05
Bod varu: 81…82 °C (760 mmHg)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0.781 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.008 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g