Tisk…
Acetonitril, extra dry over Molecular Sieve 99.9%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
364310010 364311000 364315000 364310025
364310010.EA 5810 CZK
364310010. 364311000. 364315000. 364310025.
Acetonitril, extra dry over Molecular Sieve 99.9%, AcroSeal®
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Bod varu: 81…82 °C (760 mmHg)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,781 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.001 %
GC ≥99.85 %