Tisk…
Acetonitril, extra dry 99.9+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
326811000 326810010 326810025
326811000.EA 2880 CZK
326811000. 326810010. 326810025.
Acetonitril, extra dry 99.9+%, AcroSeal®
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Bod varu: 81…82 °C (760 mmHg)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,781 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.001 % (Coulometric)
GC ≥99.90 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Acetamide ≤10 ppm