Tisk…
Acetonitril 99.9%, ECD tested for residue analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
326680010 326680025
ACRO326680010EA 3390 CZK
ACRO326680010 ACRO326680025
Acetonitril 99.9%, ECD tested for residue analysis
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
MW: 41.05
Bod varu: 81.6
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0.781 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %