Tisk…
Acetonitril 99+% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
167650010 167652500 167650025
ACRO167650010EA 5740 CZK
ACRO167650010 ACRO167652500 ACRO167650025
Acetonitril 99+% for spectroscopy
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Bod varu: 81…82 °C (760 mmHg)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,781 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %