Undecanal ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A16101.14
A16101.22
A16101.14EA
1330
CZK
A16101.14
A16101.22
Undecanal ≥97%
Undecanal
Purity: 97%
CAS No.: 112-44-7
Molecular Formula: C11H22O
Formula Weight: 170.30
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -2°
Boiling Point: 110-112°/12mm
Beilstein Reference: 1753213
MDL No.: MFCD00007016
Vzorec:
C₁₁H₂₂O Bod varu: 110…112 °C (12 mmHg) Bod tání: –2 °C Hustota: 0,827 Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007016 CAS číslo: 112-44-7 EINECS: 203-972-6 |