Tisk…
Propionaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Propanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22133.0100 8.22133.1000
8.22133.0100EA 801 CZK
8.22133.0100 8.22133.1000
Propionaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Propionaldehyd
Vzorec: C₃H₆O
Bod varu: 48 °C (1013 hPa)
Bod tání: –81 °C
Hustota: 0,811 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007020
CAS číslo: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07915
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point -81 °C
Molar Mass 58.08 g/mol
Boiling Point 47 - 48 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 343 hPa (20 °C)
Flash Point -40 °C
Refractive Index 1.365 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 21 %(V)
Density 0.797 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 175 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid