Tisk…
Propionaldehyd 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Propanal
220511000 220510025 220515000
ACRO220511000EA 934 CZK
ACRO220511000 ACRO220510025 ACRO220515000
Propionaldehyd 99+%
Propionaldehyd
Vzorec: C₃H₆O
MW: 58.08
Bod varu: 48 °C (760 mmHg)
Bod tání: –81 °C
Hustota: 0.798 g/cm³
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007020
CAS číslo: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07915
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA