Tisk…
Propionaldehyd 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Propanal
131510010 131510025 131510250 131510100
ACRO131510010EA 2070 CZK
ACRO131510010 ACRO131510025 ACRO131510250 ACRO131510100
Propionaldehyd 97%
Propionaldehyd
Vzorec: C₃H₆O
MW: 58.08
Bod varu: 48 °C (760 mmHg)
Bod tání: –81 °C
Hustota: 0.798 g/cm³
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007020
CAS číslo: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07915
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titration with NaOH ≥99.0 %