Tisk…
Caprylaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
129481000 129485000
ACRO129481000EA 1030 CZK
ACRO129481000 ACRO129485000
Caprylaldehyde 99%
Caprylaldehyde
Vzorec: C₈H₁₆O
Bod varu: ∼171 °C (1013 hPa)
Bod tání: 12…15 °C
Hustota: 0,821 g/cm³
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007029
CAS číslo: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
UN: 1191
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01772
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %