Pelargonaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Nonanal, Nonylaldehyde, Nonanal, Nonaldehyde
A15908.22
A15908.36
A15908.22EA
2140
CZK
A15908.22
A15908.36
Pelargonaldehyde ≥97%
Pelargonaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 124-19-6
Molecular Formula: CH3(CH2)7CHO
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 79-81°/12mm
Beilstein Reference: 1236701
MDL No.: MFCD00007030
Vzorec:
C₉H₁₈O Bod varu: 79…81 °C (12 mmHg) Bod tání: –40 °C Hustota: 0,825 Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007030 CAS číslo: 124-19-6 EINECS: 204-688-5 |