Tisk…
Acetaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ethanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00004.0500 8.00004.1000 8.00004.2500
8.00004.0500EA 1170 CZK
8.00004.0500 8.00004.1000 8.00004.2500
Acetaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Acetaldehyd
Vzorec: CH₃CHO
MW: 44.05
Bod varu: 20.1
Bod tání: –123 °C
Hustota: 0.78
Bod vzplanutí: –27 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006991
CAS číslo: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
UN: 1089
ADR: 3 I
Merck Index: 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM