Laurinaldehyde 95% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
A15611.22
A15611.36
A15611.22EA
1970
CZK
A15611.22
A15611.36
Laurinaldehyde 95% stabilizovaný
Laurinaldehyde
Stabilized
Purity: 95%
CAS No.: 112-54-9
Molecular Formula: CH3(CH2)10CHO
Formula Weight: 184.32
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.435
Melting Point: 12°
Boiling Point: 184-186°/100mm
Beilstein Reference: 1703917
MDL No.: MFCD00007017
Vzorec:
C₁₂H₂₄O Bod varu: 184…186 °C (100 mmHg) Bod tání: 12 °C Hustota: 0,835 Bod vzplanutí: 101 °C (214 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007017 CAS číslo: 112-54-9 EINECS: 203-983-6 UN: 3082 ADR: 9,III |