Tisk…
Caprinaldehyde 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11656.AE A11656.AP
A11656.AEEA 1050 CZK
A11656.AE A11656.AP
Caprinaldehyde 96%
Caprinaldehyde
Purity: 96% CAS No.: 112-31-2 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4280 Melting Point: -5° Boiling Point: 207-209° Beilstein Reference: 1362530 MDL No.: MFCD00007031
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Bod varu: 207…209 °C
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,828
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007031
CAS číslo: 112-31-2
EINECS: 203-957-4