Caprinaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Decylaldehyde, Decanal, Decyl aldehyde
154971000
154975000
ACRO154971000EA
1070
CZK
ACRO154971000
ACRO154975000
Caprinaldehyde 95%
Caprinaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₂₀O MW: 156,27 g/mol Bod varu: 207…209 °C (760 mmHg) Bod tání: 7 °C Hustota: 0,83 g/cm³ Bod vzplanutí: 85 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007031 CAS číslo: 112-31-2 EINECS: 203-957-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4270 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)