Tisk…
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane 90% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
370980100 370980500
ACRO370980100EA 3250 CZK
ACRO370980100 ACRO370980500
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane 90% stabilised
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Vzorec: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Bod varu: 172 °C (1013 hPa)
Bod tání: –23 °C
Hustota: 1,347 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000238
CAS číslo: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Sodium carbonate