Tisk…
1-Bromoperfluorooctane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Perflubron, 1-Bromoheptadecafluorooctane, Perfluorooctyl bromide
B22470.06 B22470.14 B22470.PF
B22470.06EA 2190 CZK
B22470.06 B22470.14 B22470.PF
1-Bromoperfluorooctane ≥98%
1-Bromoperfluorooctane
Purity: 98+% CAS No.: 423-55-2 Molecular Formula: C8H17Br Formula Weight: 498.98 Flash Point: None Refractive Index: 1.3050 Melting Point: 6° Boiling Point: 141-143° Beilstein Reference: 2016022 Merck Reference: 14,7156 MDL No.: MFCD00042082
Vzorec: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
Bod varu: 141…143 °C
Bod tání: 6 °C
Hustota: 1,930
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042082
CAS číslo: 423-55-2
EINECS: 207-028-4
Merck Index: 14,7156