Tisk…
1-Bromoperfluorooctane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
386790100 386790500 386790000
ACRO386790100EA 3870 CZK
ACRO386790100 ACRO386790500 386790000.
1-Bromoperfluorooctane 99%
1-Bromoperfluorooctane
Vzorec: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
Bod varu: 142 °C (760 mmHg)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 1,93 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042082
CAS číslo: 423-55-2
EINECS: 207-028-4
Merck Index: 12,07299
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %