Tisk…
Dibromochloromethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
206326-10G 206326-50G 206326-5G
SIAL206326-10GEA 2790 CZK
SIAL206326-10G SIAL206326-50G SIAL206326-5G
Dibromochloromethane, Sigma-Aldrich®
Dibromochloromethane
Vzorec: Br₂ClCH
Bod varu: 120 °C (1013 hPa)
Bod tání: –22 °C
Hustota: 2,445 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000820
CAS číslo: 124-48-1
EINECS: 204-704-0
Merck Index: 13,02154