Tisk…
Bromotrichloromethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
B82251-100G B82251-500G
SIALB82251-100GEA 1920 CZK
SIALB82251-100G SIALB82251-500G
Bromotrichloromethane, Sigma-Aldrich®
Bromotrichloromethane
Vzorec: BrCl₃C
MW: 198.27
Bod varu: 105
Bod tání: –6 °C
Hustota: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000783
CAS číslo: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III