Tisk…
Bromotrichloromethane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
107491000 107492500
ACRO107491000EA 1460 CZK
ACRO107491000 ACRO107492500
Bromotrichloromethane 99%
Bromotrichloromethane
Vzorec: BrCl₃C
MW: 198.27
Bod varu: 105
Bod tání: –6 °C
Hustota: 1.997 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000783
CAS číslo: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %