1-Bromo-5-chloropentane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B20479.09
B20479.18
B20479.09EA
1220
CZK
B20479.09
B20479.18
1-Bromo-5-chloropentane ≥98%
1-Bromo-5-chloropentane
Purity: 98%
CAS No.: 54512-75-3
Molecular Formula: Cl(CH2)5Br
Formula Weight: 185.50
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4836
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1732341
MDL No.: MFCD00001016
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl Bod varu: 210…212 °C Hustota: 1,408 Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001016 CAS číslo: 54512-75-3 EINECS: 259-193-7 |