Tisk…
1-Bromo-3-chloropropane ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11395.0B A11395.0I A11395.22 A11395.30 A11395.36
A11395.0BEA 2290 CZK
A11395.0B A11395.0I A11395.22 A11395.30 A11395.36
1-Bromo-3-chloropropane ≥99%
1-Bromo-3-chloropropane
Purity: 99% CAS No.: 109-70-6 Molecular Formula: Cl(CH2)3Br Formula Weight: 157.44 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4855 Melting Point: -59° Boiling Point: 142-145° Beilstein Reference: 605278 UN No.: 2688 MDL No.: MFCD00000998
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Bod varu: 142…145 °C
Bod tání: –59 °C
Hustota: 1,598
Bod vzplanutí: >140 °C (284 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000998
CAS číslo: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN: 2688
ADR: 6.1,III