Tisk…
1-Bromo-2-chloroethane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethylene chlorobromide
214181000 214185000
ACRO214181000EA 1620 CZK
ACRO214181000 ACRO214185000
1-Bromo-2-chloroethane 98%
1-Bromo-2-chloroethane
Vzorec: BrH₂CCH₂Cl
Bod varu: 106…107 °C (760 mmHg)
Bod tání: –17 °C
Hustota: 1,73 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000962
CAS číslo: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %