1,2-Dibromotetrachloroethane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20276.14
B20276.22
B20276.14EA
1140
CZK
B20276.14
B20276.22
1,2-Dibromotetrachloroethane 97%
1,2-Dibromotetrachloroethane
Purity: 97%
CAS No.: 630-25-1
Molecular Formula: BrCCl2CCl2Br
Formula Weight: 325.65
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1699471
Vzorec:
BrCl₂CCBrCl₂ Bod varu: 222 °C (1013 hPa) Hustota: 2,71 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000780 CAS číslo: 630-25-1 EINECS: 211-136-7 |