Tisk…
1,2-Dibromotetrachloroethane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
158460250 158461000
ACRO158460250EA 1330 CZK
ACRO158460250 ACRO158461000
1,2-Dibromotetrachloroethane 97%
1,2-Dibromotetrachloroethane
Vzorec: BrCl₂CCBrCl₂
Bod varu: 222 °C (1013 hPa)
Bod tání: 220…222 °C
Hustota: 2,71 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000780
CAS číslo: 630-25-1
EINECS: 211-136-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %