Tisk…
2-brompropan 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
107320010 107322500 107320025 107320100
ACRO107320010EA 4160 CZK
ACRO107320010 ACRO107322500 ACRO107320025 ACRO107320100
2-brompropan 99%
2-brompropan
Vzorec: H₃CBrCHCH₃
Bod varu: 59 °C (760 mmHg)
Bod tání: –89 °C
Hustota: 1,31 g/cm³
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000147
CAS číslo: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05230
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %