Tisk…
2-brombutan 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
106781000 106785000 106780025
ACRO106781000EA 1090 CZK
ACRO106781000 ACRO106785000 ACRO106780025
2-brombutan 99+%
2-brombutan
Vzorec: H₃CBrCHCH₂CH₃
Bod varu: 91 °C (760 mmHg)
Bod tání: –112 °C
Hustota: 1,25 g/cm³
Bod vzplanutí: 21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000156
CAS číslo: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
UN: 2339
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01553
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4359 to 1.4379 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sensitivity (Test for Ni) Passes