2,3-Dibromobutane (±) + meso 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A10219.14
A10219.06
A10219.22
A10219.14EA
783
CZK
A10219.14
A10219.06
A10219.22
2,3-Dibromobutane (±) + meso 98+%
2,3-Dibromobutane
Purity: 98+%
CAS No.: 5408-86-6
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.5126
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 1718916
MDL No.: MFCD00000146
Vzorec:
H₃C(BrCH)₂CH₃ MW: 215,92 g/mol Bod varu: 166…167 °C Bod tání: –24 °C Hustota: 1,760 Bod vzplanutí: 123 °C (253 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000146 CAS číslo: 5408-86-6 EINECS: 226-476-1 UN: 2810 |