Tisk…
2,2-Dibromopropane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
186060050 186060500
ACRO186060050EA 3270 CZK
ACRO186060050 ACRO186060500
2,2-Dibromopropane 98%
2,2-Dibromopropane
Vzorec: H₃CBr₂CCH₃
Bod varu: 114 °C (740 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,78 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00000119
CAS číslo: 594-16-1
EINECS: 209-828-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -66° to -69° (20°C, 589 nm) (1 % in EtOH)