Tisk…
1-Bromoundecane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Undecyl bromide
A14333.14 A14333.22 A14333.36
A14333.14EA 1210 CZK
A14333.14 A14333.22 A14333.36
1-Bromoundecane ≥98%
1-Bromoundecane
Purity: 98% CAS No.: 693-67-4 Molecular Formula: CH3(CH2)10Br Formula Weight: 235.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4563 Melting Point: -9° Boiling Point: 112-114°/10mm Beilstein Reference: 1098390 MDL No.: MFCD00000223
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₉CH₃
MW: 235,21 g/mol
Bod varu: 112…114 °C (10 mmHg)
Bod tání: –9 °C
Hustota: 1,052
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000223
CAS číslo: 693-67-4
EINECS: 211-757-3