Tisk…
1-Bromoundecane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
224010250 224011000
ACRO224010250EA 1550 CZK
ACRO224010250 ACRO224011000
1-Bromoundecane 98%
1-Bromoundecane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₉CH₃
Bod varu: 137…138 °C (18 mmHg)
Bod tání: –9 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000223
CAS číslo: 693-67-4
EINECS: 211-757-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %