1-Bromotetradecane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Myristyl bromide
A16082.0E
A16082.22
A16082.36
A16082.0EEA
11810
CZK
A16082.0E
A16082.22
A16082.36
1-Bromotetradecane ≥98%
1-Bromotetradecane
Purity: 98%
CAS No.: 112-71-0
Molecular Formula: CH3(CH2)13Br
Formula Weight: 277.30
Flash Point: 158°(316°F)
Refractive Index: 1.4600
Melting Point: 4-6°
Boiling Point: 175-178°/20mm
Beilstein Reference: 1742640
MDL No.: MFCD00000228
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃ Bod varu: 175…178 °C (20 mmHg) Bod tání: 4…6 °C Hustota: 1,018 Bod vzplanutí: 158 °C (316 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000228 CAS číslo: 112-71-0 EINECS: 203-999-3 |