Tisk…
1-Bromotetradecane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Myristyl bromide
187381000 187385000
ACRO187381000EA 1750 CZK
ACRO187381000 ACRO187385000
1-Bromotetradecane 98%
1-Bromotetradecane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃
Bod varu: 175…178 °C (20 mmHg)
Bod tání: 5…6 °C
Hustota: 0,93 g/cm³
Bod vzplanutí: 149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000228
CAS číslo: 112-71-0
EINECS: 203-999-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Ethanol 95 to 97 % v/v (calculated)