Tisk…
1-Bromopentane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
152520010 152522500
ACRO152520010EA 6920 CZK
ACRO152520010 ACRO152522500
1-Bromopentane 98%
1-Bromopentane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃CH₃
Bod varu: 129 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 1,21 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000267
CAS číslo: 110-53-2
EINECS: 203-776-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00606
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %