1-Bromoktan ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Octyl bromide
A14722.0I
A14722.0B
A14722.30
A14722.0IEA
16060
CZK
A14722.0I
A14722.0B
A14722.30
1-Bromoktan ≥98%
1-Bromoktan
Purity: 98+%
CAS No.: 111-83-1
Molecular Formula: C8H17Br
Formula Weight: 193.13
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4518
Odour: Characteristic
Melting Point: -55°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 1733136
Merck Reference: 14,6764
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000276
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₆CH₃ Bod varu: 200…202 °C Bod tání: –55 °C Hustota: 1,114 Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000276 CAS číslo: 111-83-1 EINECS: 203-912-9 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,6764 |